Läs mer
3,7-Dimethyl-1-octene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dimethyl-1-octene |
| CAS | 4984-01-4 |
| Molekylformel | C10H20 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (±)-3,7-Dimethyl-1-octene, 2,6-Dimethyl-7-octene, 3,7-Dimethyloct-1-ene, NSC 157589 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)C=C |
| IUPAC-namn | 3,7-dimethyloct-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.27 |
| Formel vikt | 140.1565 |