Läs mer
3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-4-5-14-9(15)7-8(11-6-12(7)2)13(3)10(14)16/h1,6H,5H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 218.0804 |