Läs mer
3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol |
| CAS | 40607-48-5 |
| Molekylformel | C10 H20 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol, 2-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h7,9,11H,4-6,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(=CCO)C |
| IUPAC-namn | 3,7-dimethyloct-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.265 |
| Formel vikt | 156.1514 |