Läs mer
3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture) |
| CAS | 40607-48-5 |
| Molekylformel | C10H20O |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | OC/C=C(C)/CCCC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.27 |