missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,7-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one (>90%), TRC

Produktkod. 30374719
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374719 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4730651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,7-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
CAS 857054-06-9
Molekylformel C9H8O3
Kvantitet 1 mg
Synonym KAR4
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-5-7-3-4-11-6(2)8(7)12-9(5)10/h3-4H,1-2H3
LEDER CC1=C2C=COC(=C2OC1=O)C
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.0473
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.