Läs mer
3,7-Dimethyl-3-octanol, 97+%
Produktkod. 10599033 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10599033 100 mL Glasflaska 100ml
10678044 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10599033 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379061000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-69-3 | C10H22O | 158.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-69-3
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.28
MDL-nummer MFCD00004482
InChI-nyckel DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670
PubChem CID 6548
ChEBI CHEBI:84242
IUPAC-namn 3,7-dimetyloktan-3-ol
LEDER CCC(C)(CCCC(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 7-Dimethyl-3-octanol
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8280g/mL, 0.828
Kokpunkt 193.0°C
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)CH2CH3
Brytningsindex 1.4310 to 1.4350
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 158.28
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,7-Dimethyl-3-octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.