Läs mer
3,7-Dimethyl-8-(p-sulfonamidophenyl)xanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dimethyl-8-(p-sulfonamidophenyl)xanthine |
| CAS | 149981-21-5 |
| Molekylformel | C13 H13 N5 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N5O4S/c1-17-9-11(18(2)13(20)16-12(9)19)15-10(17)7-3-5-8(6-4-7)23(14,21)22/h3-6H,1-2H3,(H2,14,21,22)(H,16,19,20) |
| LEDER | CN1C(=O)NC(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)n2C |
| IUPAC-namn | 4-(3,7-dimethyl-2,6-dioxopurin-8-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.34 |
| Formel vikt | 335.0688 |