Läs mer
3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol |
| CAS | 106-22-9 |
| Molekylformel | C10H20O |
| MDL-nummer | MFCD00002935 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | CC(CCC=C(C)C)CCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.27 |
| Procent renhet | 95% |