Läs mer
3,8-Diamino-6-fenylfenanthridin, 98 %
Produktkod. 11446966
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446966 1 g 1g
11456966 5 g 5g
11466966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24049.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.90 SEK
    782.65 SEK / 1g
    Save 181.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52009-64-0 | C19H15N3 | 285,35 g/mol
3,8-Diamino-6-fenylfenantridin används vid syntes av stela polyamider. Det har anti-tumör och antivirala egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,8-Diamino-6-fenylfenantridin används vid syntes av stela polyamider. Det har anti-tumör och antivirala egenskaper.
Löslighet Löslig i kloroform, diklormetan och
metanol.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52009-64-0
Molekylformel C19H15N3
Molekylvikt (g/mol) 285.35
MDL-nummer MFCD00075152
InChI-nyckel CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine, 6-phenylphenathridine-3,8-diamine, 3,8-dapp, 3,8-diamino-6-phenyl-phenanthridine, acmc-1aycj, 6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine, 3,8-diamino-6-phenyl phenanthridine, 3,8-phenanthridinediamine,6-phenyl, 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine,
PubChem CID 104052
IUPAC-namn 6-fenylfenantridin-3,8-diamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=C4C=CC(=CC4=N2)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
Smältpunkt 196 °C till 198 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, diklormetan och metanol.
Formel vikt 285.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.