Läs mer
3,8-Dihydroxy-9-metoxi-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, TRC
Produktkod. 30383756
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30383756 100 mg
1 options
Produktkod. 30383756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455545100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one
CAS 1006683-96-0
Molekylformel C34 H41 N7 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym Urolithin M3
InChI formel InChI=1S/C34H41N7O6/c1-4-6-7-10-21-47-34(44)38-32(35)24-12-15-26(16-13-24)36-23-29-37-27-22-25(14-17-28(27)39(29)3)33(43)40(20-18-31(42)46-5-2)30-11-8-9-19-41(30)45/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,38,44)
LEDER CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4=O)cc1
IUPAC-namn etyl 3-[[2-[[4-(N-hexoxykarbonylkarbamimidoyl)anilino]metyl]-1-metylbenzimidazol-5-karbonyl]-(1-oxopyridin-2-yl)amino]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 643.733
Formel vikt 643.312