missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30049965
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049965 25 mg
30049137 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049965 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0820.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 23941-45-9
Analyt- eller komponentnamn 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H25 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Maprotiline Hydrochloride Imp. E (EP), Maprotiline Imp. E (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Maprotiline Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-22(2)15-7-13-21-14-12-16(17-8-3-5-10-19(17)21)18-9-4-6-11-20(18)21;/h3-6,8-11,16H,7,12-15H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC-namn 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 327.89
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 327.1754 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.