missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, Mikromol™
Beskrivning
3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| CAS | 38849-09-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H16 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Maprotiline Hydrochloride Imp. A (EP), Maprotiline Imp. A (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, Maprotiline Hydrochloride Impurity A, Maprotiline Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-9,11,13-14H,10,12H2/b11-5+ |
| LEDER | O=C\C=C\C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?