Läs mer
3-(9-Anthryl)acrylaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(9-Anthryl)acrylaldehyde |
| CAS | 38982-12-6 |
| Molekylformel | C17 H12 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Anthacrolein (3-(9-Anthryl)acrolein) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O/c18-11-5-10-17-15-8-3-1-6-13(15)12-14-7-2-4-9-16(14)17/h1-12H |
| LEDER | O=CC=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-anthracen-9-ylprop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.277 |
| Formel vikt | 232.089 |