Läs mer
3,9-bis(1,1-dimetyl-2-hydroxietyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317826
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317826 100 g 100g
11307826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12958.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1455-42-1 | Molecular Formula: C15H28O6 | Molecular Weight: 304.383 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1455-42-1
Molekylformel C15H28O6
Molekylvikt (g/mol) 304.383
MDL-nummer MFCD00059794
InChI-nyckel BPZIYBJCZRUDEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diyl bis 2-methylpropan-1-ol, 3,9-bis 1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane, cyclic acetal, 2-9-1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecan-3-yl-2-methylpropan-1-ol, acmc-209cve, ksc489m7h, 2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diethanol, beta3,beta3,beta9,beta9-tetramethyl, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal cyclic acetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritol acetal cyclic acetal
PubChem CID 7569008
IUPAC-namn 2-[3-(1-hydroxi-2-metylpropan-2-yl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekan-9-yl]-2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)(CO)C1OCC2(CO1)COC(OC2)C(C)(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Smältpunkt 197 °C till 200 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1574570
Formel vikt 304.39
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.