missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5,5]undecane |
| CAS | 154862-43-8 |
| Molekylformel | C53 H58 O6 P2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5,5]undecane, 3,9-Bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, ADK Stab PEP 45, Alkanox 28, Antioxidant 608, Antioxidant 852, Antioxidant 9228, Antioxidant S 9228, Bis(2,4-dicumylphenyl) pentaerythritol diphosphite, Bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl] pentaerythritol diphosphite, Doverphos 9228, Doverphos S 9228, Doverphos S 9228PC, Doverphos S 9228T, Doverphos S 9229PC, P 92, P 92 (stabilizer), Revonox 608, S 9228, S 9228PC, S 9228T, T 9228 |
| InChI formel | InChI=1S/C53H58O6P2/c1-49(2,39-21-13-9-14-22-39)43-29-31-47(45(33-43)51(5,6)41-25-17-11-18-26-41)58-60-54-35-53(36-55-60)37-56-61(57-38-53)59-48-32-30-44(50(3,4)40-23-15-10-16-24-40)34-46(48)52(7,8)42-27-19-12-20-28-42/h9-34H,35-38H2,1-8H3 |
| LEDER | CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(OP3OCC4(COP(Oc5ccc(cc5C(C)(C)c6ccccc6)C(C)(C)c7ccccc7)OC4)CO3)c(c2)C(C)(C)c8ccccc8 |
| IUPAC-namn | 3,9-bis[2,4-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 852.97 |
| Formel vikt | 852.3709 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?