Läs mer
3-(9-karbazolyl)bensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462299
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462299 1 g 1g
15482299 250 mg 250mg
15472299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64898.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 864377-33-3 | C18H14BNO2 | 287.125 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864377-33-3
Molekylformel C18H14BNO2
Molekylvikt (g/mol) 287.125
MDL-nummer MFCD18072506
InChI-nyckel IDQUIFLAFFZYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl, 3-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 3-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 3-9h-9-carbazole phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl benzeneboronic acid
PubChem CID 56965778
IUPAC-namn (3-karbazol-9-ylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 15530380
Formel vikt 287.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.