Läs mer
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, TRC
Produktkod. 30134953
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134953 1 g
17923445 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134953 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1760601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123119-89-1
Molekylformel C15 H15 N O3
Molekylvikt (g/mol) 257.28
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole
IUPAC-namn 3-(9H-carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol
LEDER OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2
Formel vikt 257.1052
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.