Läs mer
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Mikromol™
Produktkod. 17943746
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17943746 25 mg
1 options
Produktkod. 17943746 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0291.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
CAS 123119-89-1
Analyt- eller komponentnamn 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2
LEDER OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
IUPAC-namn 3-(9H-carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 257.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 257.1052 g/mol