Läs mer
3-{[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]amino}-5-hydroxibensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10031344
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10031344 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10021344 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10031344 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07963DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 176442-21-0
Molekylformel C22H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 375.38
MDL-nummer MFCD02682203
InChI-nyckel WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
PubChem CID 11057866
IUPAC-namn 3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 375.38
Procent renhet 97%