missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Acenaphthenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acenaphthenamine |
| CAS | 55939-13-4 |
| Molekylformel | C12H11N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-3-acenaphthylenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc2cccc3CCc1c23 |
| IUPAC-namn | 1,2-dihydroacenaphthylen-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vikt | 169.0891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?