Läs mer
3-acetamido-2,4-dimetylfenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol |
| CAS | 100445-95-2 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C |
| IUPAC-namn | N-(3-hydroxy-2,6-dimetylfenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |