Läs mer
3-acetamido-2,4-dimetylfenol, TRC
Produktkod. 30312356
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30312356 1 g
1 options
Produktkod. 30312356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1505351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Molekylformel C10H13NO2
Kvantitet 1 g
Synonym N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
IUPAC-namn N-(3-hydroxy-2,6-dimetylfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Formel vikt 179.0946