Läs mer
Alfa Aesar™ 3-Acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid, 96%
Produktkod. 15470088
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470088 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15470088 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H53348.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Applications
3-Acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid
CAS 78887-38-4
Smältpunkt 161°C to 162°C
Molekylformel C8H9BN2O5
MDL-nummer MFCD06659828
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-acetamido-2-nitro benzeneboronic acid, 3-acetamido-2-nitro benzeneboronicacid, 3-acetamido-2-nitrophenyl boronic acid, 3-acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid,b-3-acetylamino-2-nitrophenyl, acmc-209pfs, 3-acetamido-2-nitro-phenyl boronic acid, 3-acetylamino-2-nitrophenyl boronic acid, 3-acetylamino-2-nitrophenylboronic acid
InChI-nyckel XJRVFUIJKNFQBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C)[N+](=O)[O-])(O)O
IUPAC-namn (3-acetamido-2-nitrophenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 223.979
PubChem CID 44119623
Formel vikt 223.98
Procent renhet 96%