Läs mer
3-acetamido-3-deoxy-D-glukos, TRC
Produktkod. 30179629
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179629 100 mg
30179099 50 mg
30179249 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA158000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14086-88-5
Molekylformel C8 H15 N O6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
IUPAC-namn N-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-4-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1
Formel vikt 221.0899