Läs mer
3'-Acetamidoacetophenone, 98%
Produktkod. 11474833
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474833 25 g 25g
11484833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12188.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7463-31-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7463-31-2
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.203
MDL-nummer MFCD00032278
InChI-nyckel AFZTYHRVDOKRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-acetamidoacetophenone, n-3-acetylphenyl acetamide, 3'-n-acetylamino acetophenone, 3'-acetylacetanilide, 3-acetamidoacetophenone, 3-acetamido acetophenone, m-acetylaminoacetophenone, 3-acetylacetanilide, acetamide, n-3-acetylphenyl
PubChem CID 346202
IUPAC-namn N-(3-acetylfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Acetamidoacetophenone
Smältpunkt 125°C to 129°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2363443
Formel vikt 177.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.