Läs mer
3-acetamidobensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11430308
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430308 25 g 25g
11410308 1 g 1g
11420308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23833.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 78887-39-5 | C8H10BNO3 | 178,982 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78887-39-5
Molekylformel C8H10BNO3
Molekylvikt (g/mol) 178.982
MDL-nummer MFCD00236013
InChI-nyckel IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylaminophenylboronic acid, 3-acetamidophenyl boronic acid, 3-acetamidobenzeneboronic acid, 3-acetylaminophenyl boronic acid, m-acetamidophenylboronic acid, boronic acid, 3-acetylamino phenyl, n-3-dihydroxyboranyl phenyl acetamide, 3-acetylamino phenylboronic acid
PubChem CID 157274
IUPAC-namn (3-acetamidofenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetamidobenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼263 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3278316
Formel vikt 178.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.