Läs mer
3-Paracetamobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11422638
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422638 100 g 100g
11412638 25 g 25g
11432638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15902.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 587-48-4 | C9H9NO3 | 179,175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-48-4
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
MDL-nummer MFCD00013983
InChI-nyckel RGDPZMQZWZMONQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-acetylamino, 3-acetylaminobenzoic acid, m-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-acetamido, n-acetyl-m-aminobenzoic acid, 3-acetylamino-benzoic acid, 3-acetylamino-benzoicaci, 3-acetamidobenzoicacid, 3'-carboxyacetanilide
PubChem CID 48847
IUPAC-namn 3-acetamidobensoesyra
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetamidobenzoic acid
Smältpunkt 249 °C till 252 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2210867
Formel vikt 179.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.