Läs mer
3-acetamidoethyl-3-hydroxy-5-methoxyindolin-2-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-acetamidoethyl-3-hydroxy-5-methoxyindolin-2-one |
| CAS | 515128-09-3 |
| Molekylformel | C13H16N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(2-(3-hydroxy-5-methoxy-2-oxoindolin-3-yl)ethyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O4/c1-8(16)14-6-5-13(18)10-7-9(19-2)3-4-11(10)15-12(13)17/h3-4,7,18H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17) |
| LEDER | O=C(NCCC1(O)C(=O)NC2=CC=C(OC)C=C21)C |
| IUPAC-namn | N-[2-(3-hydroxy-5-methoxy-2-oxo-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.28 |