Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetamidophenol |
| Namnnotering | 99+% |
| CAS Min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 146°C to 149°C |
| Färg | Gray or Tan to White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3CONHC6H4OH |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Acetamidophenol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .