Läs mer
3-acetamidophenol, TRC
Produktkod. 30328303
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30328303 10 g
1 options
Produktkod. 30328303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA15850510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 621-42-1
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym Acetamide, N-(3-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-hydroxy- (7CI,8CI), N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, 3-(Acetylamino)-1-hydroxybenzene, 3-(Acetylamino)phenol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide, BS 479, BS 749, Metacetamol, Metalid, N-Acetyl-3-hydroxyaniline, N-Acetyl-m-aminophenol, NSC 3990, Pedituss, Pyrapap, Rystal, m-(Acetylamino)phenol, m-Acetamidophenol, m-Hydroxyacetanilide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
LEDER CC(=O)Nc1cccc(O)c1
IUPAC-namn N-(3-hydroxyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 151.1626
Formel vikt 151.0633