Läs mer
3-Acetopropanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetopropanol-d4 |
| CAS | 1215544-11-8 |
| Molekylformel | C5H6D4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-4-pentanone-d4, 3-Acetyl-1-propanol-d4, gamma-Acetopropyl-d4 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3/i2D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(=O)C |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetradeuterio-5-hydroxypentan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.16 |
| Formel vikt | 106.0932 |