Läs mer
3-Acetopropanol (blandning av monomer och dimer), TRC
Produktkod. 30324666
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30324666 25 g
1 options
Produktkod. 30324666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16402025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-hydroxypentan-2-one
CAS 1071-73-4
Molekylformel C5H10O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Hydroxy-4-pentanone, 3-Acetyl-1-propanol, γ-Acetopropyl Alcohol, 4-Oxo-1-pentanol, 5-Hydroxy-2-pentanone, 5-Hydroxy-n-pentan-2-one, NSC 19158, NSC 33940, γ-Acetopropanol
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
LEDER O=C(CCCO)C
IUPAC-namn 5-hydroxypentan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.07