Läs mer
3-Acetopropanol (blandning av monomer och dimer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-hydroxypentan-2-one |
| CAS | 1071-73-4 |
| Molekylformel | C5H10O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-4-pentanone, 3-Acetyl-1-propanol, γ-Acetopropyl Alcohol, 4-Oxo-1-pentanol, 5-Hydroxy-2-pentanone, 5-Hydroxy-n-pentan-2-one, NSC 19158, NSC 33940, γ-Acetopropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | O=C(CCCO)C |
| IUPAC-namn | 5-hydroxypentan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vikt | 102.07 |