Läs mer
3-Acetoxi-1-propenylboronsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 11385535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385535 250 mg 250mg
11375535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19700.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 161395-97-7 | C11H19BO4 | 226,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161395-97-7
Molekylformel C11H19BO4
Molekylvikt (g/mol) 226.08
MDL-nummer MFCD03788751
InChI-nyckel ZXBRLGZFCXGTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl allyl acetate, 2-3-acetoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-propen-1-yl acetate, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl acetate, e-3-acetoxy-1-propenylboronic acid 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl ester
PubChem CID 11264613
IUPAC-namn [(E)-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-enyl]acetat
LEDER CC(=O)OCC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.4485
Kvantitet 250 mg
Beilstein 6923397
Formel vikt 226.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.