Läs mer
3-Acetoxy-2-butanone, 98%
Produktkod. 11397046
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397046 5 g 5g
11307056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06927.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4906-24-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4906-24-5
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00051782
InChI-nyckel ZKPTYCJWRHHBOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-acetoxy-2-butanone, acetoin acetate, 2-acetoxy-3-butanone, 2-butanone, 3-acetyloxy, 3-acetyloxy-2-butanone, 2-butanon-3-ol, acetate, acetic acid 1-methyl-2-oxopropyl ester, 2-butanon-3-yl acetate, 3-hydroxy-2-butanone acetate, acetyl methyl carbinyl acetate
PubChem CID 521246
IUPAC-namn 3-oxobutan-2-ylacetat
LEDER CC(OC(C)=O)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetoxy-2-butanone
Densitet 1.025
Kokpunkt 154°C to 155°C
Flampunkt 66°C (150°F)
Brytningsindex 1.4135
Kvantitet 5 g
Beilstein 1756882
Formel vikt 130.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.