Läs mer
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11945101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11945101 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11945101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 168899-58-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 148°C to 151°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C10H10O4
Kvantitet 5 g
Synonym 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
InChI-nyckel LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 194.19
PubChem CID 3798557
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Acetoxy-2-methyl-benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.