Läs mer
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid |
| Smältpunkt | 149°C to 150°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3271605 |
| Formel vikt | 194.19 |
| Procent renhet | 99% |