Läs mer
3-acetoxi-3-metylpentane-1,5-dioic syra anhydrid, TRC
Produktkod. 30327431
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30327431 1 g
1 options
Produktkod. 30327431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1675651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Molekylformel C8 H10 O5
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
LEDER CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
IUPAC-namn (4-metyl-2,6-dioxooxan-4-yl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 186.16
Formel vikt 186.0528