Läs mer
3-acetoxi-3-metylpentane-1,5-dioic syra anhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride |
| CAS | 87894-65-3 |
| Molekylformel | C8 H10 O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (4-metyl-2,6-dioxooxan-4-yl) acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.16 |
| Formel vikt | 186.0528 |