Läs mer
3-Acetoxybenzoic acid, 98%
Produktkod. 10311680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10311680 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10311680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435410100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6304-89-8 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetoxybenzoic acid
CAS 6304-89-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101°C to 102°C
Färg White
Elementaranalys 58.5 to 61.5% C, 4.4 to 4.6% H, 34.6 to 36.4% O
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H8O4
MDL-nummer MFCD00016699
Kvantitet 10 g
Synonym 3-acetoxybenzoic acid, 3-acetyloxy benzoic acid, benzoic acid,3-acetyloxy, benzoic acid, 3-acetyloxy, 3-acetoxybenzoesaure, acmc-20anav, 3-acetoxy benzoic acid, 3-acetoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-acetoxy
InChI-nyckel NGMYCWFGNSXLMP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
IUPAC-namn 3-acetyloxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 180.16
PubChem CID 238669
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Acetoxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.