Läs mer
3-Acetoxyindol, TRC
Produktkod. 30312466
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30312466 250 mg
1 options
Produktkod. 30312466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA165850250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetoxyindole
CAS 608-08-2
Molekylformel C10 H9 N O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
LEDER CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 1H-indol-3-ylacetat
Molekylvikt (g/mol) 175.18
Formel vikt 175.0633