Läs mer
3-Acetyl-1-Boc-pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-1-Boc-pyrrolidine |
| CAS | 858643-95-5 |
| Molekylformel | C11H19NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | tert-Butyl 3-Acetylpyrrolidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO3/c1-8(13)9-5-6-12(7-9)10(14)15-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-acetylpyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.27 |
| Formel vikt | 213.1365 |