missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(38-22(2)35)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)36;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 608.3189 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?