Läs mer
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10381284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381284 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10381284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 36157-40-1
Molekylformel C6H4Cl2OS
Molekylvikt (g/mol) 195.057
MDL-nummer MFCD00014522
InChI-nyckel GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
PubChem CID 118920
IUPAC-namn 1-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetyl-2, 5-dichlorothiophene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36°C to 40°C
Färg Brown to Tan
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.07
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Chunks