Läs mer
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene, 99%
Produktkod. 11493567
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493567 10 g 10g
11403577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17329.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2530-10-1 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
Det används vid syntes av heterocykliska ketiminer, 3-acetyl-2,5-dimetyltiofentiosemikarbazon och 3-acetyl-2,5-dimetyltiofensemikarbazon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används vid syntes
av heterocykliska ketiminer, 3-acetyl-2,5-dimetyltiofentiosemikarbazon och 3-acetyl-2,5-dimetyltiofensemikarbazon.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-10-1
MDL-nummer MFCD00009763
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Densitet 1.086
Kokpunkt 224°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Molekylformel C9H22O3Si
Brytningsindex 1.5455
Kvantitet 10 g
Beilstein 112095
Synonym propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
InChI-nyckel NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC-namn trietoxi(propyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formel vikt 154.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.