Läs mer
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene |
| CAS | 2530-10-1 |
| Molekylformel | C8H10OS |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(C)sc1C |
| IUPAC-namn | 1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vikt | 154.0452 |