Läs mer
3-Acetyl-2-methylquinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-2-methylquinoxaline |
| CAS | 22059-64-9 |
| Molekylformel | C11H10N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-7-11(8(2)14)13-10-6-4-3-5-9(10)12-7/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1nc2ccccc2nc1C |
| IUPAC-namn | 1-(3-methylquinoxalin-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0793 |