missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Acetyl-3-chlorodihydrofuranone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-3-chlorodihydrofuranone |
| CAS | 2986-00-7 |
| Molekylformel | C6 H7 Cl O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClO3/c1-4(8)6(7)2-3-10-5(6)9/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C1(Cl)CCOC1=O |
| IUPAC-namn | 3-acetyl-3-chlorooxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.57 |
| Formel vikt | 162.0084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?