missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3’-Acetyl-4’-(2,3-epoxypropoxy)butyranilide, TRC

Produktkod. 30007377
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007377 100 mg
30012286 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA173780100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 28197-66-2
Molekylformel C15 H19 N O4
Molekylvikt (g/mol) 277.32
Synonym N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC-namn N-[3-acetyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]butanamide
LEDER CCCC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
Analyt- eller komponentnamn N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 277.1314
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.