missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3’-Acetyl-4’-(2,3-epoxypropoxy)butyranilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 277.1314 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?